Learn More
Ácido 23-hidroxibetulínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 23-Hydroxybetulinic Acid |
| CAS | 85999-40-2 |
| Fórmula molecular | C30 H48 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Lup-20(29)-en-28-oic acid, 3,23-dihydroxy-, (3β,4α)-, Anemosapogenin (7CI), 3aH-Cyclopenta[a]chrysene, lup-20(29)-en-28-oic acid deriv., (3β,4α)-3,23-Dihydroxylup-20(29)-en-28-oic acid, 23-Hydroxybetulinic acid, 3β,23-Dihydroxylup-20(29)-en-28-oic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H48O4/c1-18(2)19-9-14-30(25(33)34)16-15-28(5)20(24(19)30)7-8-22-26(3)12-11-23(32)27(4,17-31)21(26)10-13-29(22,28)6/h19-24,31-32H,1,7-17H2,2-6H3,(H,33,34)/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1R,3aS,5aR,5bR,7aR,8R,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-9-hidroxi-8-(hidroximetil)-5a,5b,8,11a-tetrametil-1-prop-1-en-2-il-1,2,3,4,5,6,7,7a,9,10,11,11b,12,13,13a,13b-hexadecahidrociclopenta[a]criseno-3a-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 472.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 472.3553 |