Learn More
Ácido 23-hidroxibetulínico, TRC
Código de producto. 30400320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30400320 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30400320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8174005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 23-Hydroxybetulinic Acid
CAS 85999-40-2
Fórmula molecular C30 H48 O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo Lup-20(29)-en-28-oic acid, 3,23-dihydroxy-, (3β,4α)-, Anemosapogenin (7CI), 3aH-Cyclopenta[a]chrysene, lup-20(29)-en-28-oic acid deriv., (3β,4α)-3,23-Dihydroxylup-20(29)-en-28-oic acid, 23-Hydroxybetulinic acid, 3β,23-Dihydroxylup-20(29)-en-28-oic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C30H48O4/c1-18(2)19-9-14-30(25(33)34)16-15-28(5)20(24(19)30)7-8-22-26(3)12-11-23(32)27(4,17-31)21(26)10-13-29(22,28)6/h19-24,31-32H,1,7-17H2,2-6H3,(H,33,34)/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
SMILES CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (1R,3aS,5aR,5bR,7aR,8R,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-9-hidroxi-8-(hidroximetil)-5a,5b,8,11a-tetrametil-1-prop-1-en-2-il-1,2,3,4,5,6,7,7a,9,10,11,11b,12,13,13a,13b-hexadecahidrociclopenta[a]criseno-3a-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 472.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.3553
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.