Learn More
23-Hydroxybetulinic acid, MedChemExpress
Descripción
23-hydroxybetulinic acid is one of the bioactive components responsible for its anticancer activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 23-Hydroxybetulinic acid |
| CAS | 85999-40-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H48O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Anemosapogenin |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (211.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC([C@]1(CC[C@H]2C(C)=C)[C@@]2([H])[C@](CC[C@@]3([H])[C@]4(CC[C@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](O)[C@@]5(C)CO)C)C)([H])[C@@]4(C)CC1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 472.7 |
| Mostrar más |