Learn More
23-(9-Mercaptonilo)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosanoico (>85%), TRC
Código de producto. 30474803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474803 100 mg 100 miligramos
30471510 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30474803 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM254255100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 221222-49-7
Fórmula molecular C25 H50 O9 S
Peso molecular (g/mol) 526.72
Sinónimo 3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxadotriacontanoic acid, 32-mercapto-, 32-Mercapto-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxadotriacontanoic acid, (11-Mercaptoundecyl)hexa(ethylene glycol) acetic acid, 23-(9-Mercaptononyl)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosanoic acid, Carboxyl-terminated hexa(ethylene glycol) undecane thiol, [2-[2-[2-[2-[2-[2-[(11-Mercaptoundecyl)oxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]acetic acid, Carboxy-EG6-undecanethiol
Nombre IUPAC 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(11-sulfanilundecoxy)etoxi]etoxi]etoxi]ácido acético
SMILES OC(=O)COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 23-(9-Mercaptononyl)-3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosanoic A
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H50O9S/c26-25(27)24-34-22-21-33-20-19-32-18-17-31-16-15-30-14-13-29-12-11-28-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-23-35/h35H,1-24H2,(H,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.3176