Learn More
(22R)-Budesonida, TRC
Código de producto. 30136327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136327 5 mg 5 miligramos
30133965 1 mg 1 miligramo
30011748 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6895005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51372-29-3
Fórmula molecular C25 H34 O6
Peso molecular (g/mol) 430.53
Sinónimo (11β,16α)-16,17-[(1R)-Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxy-, [11β,16α(R)]-, (11β,16α)-16,17-[(1R)-Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., (22R)-Budesonide, Dexbudesonide
Nombre IUPAC (1S,2S,4R,8S,9S,11S,12S,13R)-11-hidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-9,13-dimetil-6-propil-5,7-dioxapentaciclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-16-one
SMILES CCC[C@@H]1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (22R)-Budesonide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21+,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.2355