Learn More
22R-6Beta-Hidroxi-Budesonida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (22R)-6beta-Hydroxybudesonide |
| CAS | 93861-52-0 |
| Fórmula molecular | C25 H34 O7 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[butylidenebis(oxy)]-6,11,21-trihydroxy-, [6β,11β,16α(R)]- (9CI), 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., (6β,11β,16α)-16,17-[(R)-Butylidenebis(oxy)]-6,11,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, (22R)-6β-Hydroxybudesonide, (22R)-6β-Hydroxy budesonide, (22R)-6β-Hydroxybudesonide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34O7/c1-4-5-21-31-20-10-15-14-9-17(28)16-8-13(27)6-7-23(16,2)22(14)18(29)11-24(15,3)25(20,32-21)19(30)12-26/h6-8,14-15,17-18,20-22,26,28-29H,4-5,9-12H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18-,20+,21+,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| SMILES | CCC[C@@H]1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@@H](O)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 446.5333 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.2305 |