Learn More
(22E)-Ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-uno, TRC
Código de producto. 17917834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17917834 10 mg 10 miligramos
17939644 25 mg 25 miligramos
17997624 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17917834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE59917010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19254-69-4
Fórmula molecular C28 H40 O
Peso molecular (g/mol) 392.62
Sinónimo (22E)-4,6,8(14),22-Ergostatetraen-3-one, Ergone (22E,24R)-Ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-one, Ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-one
Nombre IUPAC (9R,10R,13R,17R)-10,13-dimetil-17-[(E,1R,4R)-1,4,5-trimetilhex-2-enilo]-1,2,9,11,12,15,16,17-octahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CCC2=C3C=CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (22E)-Ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H40O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,17-20,24,26H,11-16H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,24+,26-,27-,28+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.3079