Learn More
22-ceto-21-tia-3,6,9-trioxatricosan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 22-Keto-21-thia-3,6,9-trioxatricosan-1-ol |
| CAS | 130727-50-3 |
| Fórmula molecular | C26 H52 O5 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H52O5S/c1-2-3-4-5-10-13-16-23-32-24-17-14-11-8-6-7-9-12-15-18-29-19-20-30-21-22-31-26(28)25-27/h27H,2-25H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCSCCCCCCCCCCCOCCOCCOC(=O)CO |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(11-nonilsulfanilundecoxi)etoxi]etilo 2-hidroxiacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 476.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.3535 |