Learn More
22-Hidroxi-Mifepristona, TRC
Código de producto. 30138772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138772 10 mg 10 miligramos
30007140 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94844510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105012-15-5
Fórmula molecular C29 H35 N O3
Peso molecular (g/mol) 445.59
Sinónimo Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(3-hydroxy-1-propyn-1-yl)-, (11β,17β)-, Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(3-hydroxy-1-propynyl)-, (11β,17β)- (9CI), (11β,17β)-11-[4-(Dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(3-hydroxy-1-propyn-1-yl)estra-4,9-dien-3-one, RU 42698, 22-Hydroxy Mifepristone, 22-Hydroxymifepristone, Hydroxymifepristone
Nombre IUPAC (8S,11R,13S,14S,17S)-11-[4-(dimetilamino)fenilo]-17-hidroxi-17-(3-hidroxiprop-1-ynil)-13-metil-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantra-3-one
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)[C@H]2C[C@@]3(C)[C@@H](CC[C@@]3(O)C#CCO)[C@@H]4CCC5=CC(=O)CCC5=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 22-Hydroxy Mifepristone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H35NO3/c1-28-18-25(19-5-8-21(9-6-19)30(2)3)27-23-12-10-22(32)17-20(23)7-11-24(27)26(28)13-15-29(28,33)14-4-16-31/h5-6,8-9,17,24-26,31,33H,7,10-13,15-16,18H2,1-3H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.2617