Learn More
Hamilton™ Calibre 22, aguja sin cono, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 5 o AS, 6/paquete
Código de producto. 12361808
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja Tamaño de la unidad
12361808 22 G paquete de 6
1 options
Código de producto. 12361808 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 2202202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    124.57€ / paquete de 6
    Ahorro 10.43€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Esta categoría de agujas no incluye cono por lo que no se pueden conectar a una jeringa Hamilton. El estilo de punta y la longitud del tubo se pueden especificar en el momento del pedido.
Hoja de especificaciones
  • Indicador– calibre 22
  • Estilo de punto– 5 o AS
  • Longitud de la aguja– Longitud de aguja personalizada
  • Esterilizable en autoclave– Sí
  • Cantidad de ventas– 6 agujas por paquete
  • Centro– Sin concentrador
Especificaciones
Calibre de aguja 22 G
Tipo de producto Agujas sin cono