Learn More
Justrite™ Armario de seguridad Slimline de acero para ácidos y productos corrosivos de 83 litros (22 galones) con puertas de cierre manual Sure-Grip™ EX
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11965426
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Cierre manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta Tamaño de la unidad
11965426 Cierre manual cada uno
1 options
Código de producto. 11965426 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 8922021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2451.75€
    1977.14€ / paquete de 1
    Ahorro 474.61€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente la seguridad en el lugar de trabajo y mejore la limpieza con el equipo de seguridad y almacenamiento adecuado. El armario de seguridad de Slimline de acero para ácidos y productos corrosivos de 83 litros (22 galones) con puertas de cierre manual Justrite™ Sure-Grip™ EX está especialmente diseñado para almacenar de forma segura ácidos y productos corrosivos en laboratorios.
Justrite acero azul Slimline Los armarios de seguridad para corrosivos tienen las mismas características de seguridad de calidad que los armarios para inflamables. Todos los modelos vienen con una estructura de doble pared, orificios de ventilación dobles, conexiones de cable a tierra, estantes ajustables, umbrales a prueba de fugas, puertas de cierre automático de tres puntos y pies de nivelación. Las puertas con cierre manual se abren 180 grados y se traban automáticamente cuando se empujan para cerrarlas.
Especificaciones
Descripción Acero CR de calibre 18
Dimensiones (Pr x An x Al) 457,2 mm x 590,55 x 1651 mm (18 x 23,25 x 65 pulgadas)
Modelo de puerta Cierre manual
Capacidad portante 22 gal
Color Azul
Material Acero (CR)