Learn More
uvex Protector auditivo con banda Xact-Band 2125
Código de producto. 17200311 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Reducción del ruido nominal (RRN):
26 dB
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Reducción del ruido nominal (RRN) Tamaño de la unidad
17200311 26 dB paquete de 5
1 options
Código de producto. 17200311 Proveedor uvex N.º de proveedor 2125372
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.55€
    28.35€ / paquete de 5
    Ahorro 2.20€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Protector auditivo ligero con banda y hendiduras para el Extra pulgar proporciona una protección auditiva eficaz directamente en el canal auditivo.
  • El diseño con banda evita eficazmente que los ruidos que distraen, como el contacto con la ropa, se transmitan al oído
  • Los brazos de forma ergonómica proporcionan una protección auditiva eficaz directamente en el canal auditivo
  • Las hendiduras para el pulgar adicionales garantizan una manipulación rápida y sencilla
  • Los tapones para oídos de repuesto se pueden almacenar en dispensador
  • Diseño ligero con solo 4 gramos de peso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ANSI S3.1974 No
Tamaño Estándar
Color del enchufe Verde lima
Peso (métrico) 4 g
Reducción del ruido nominal (RRN) 26 dB
Corded N.º
Plug Shape Óvalo
Tipo de producto Banda para la oreja
Desechables Reutilizables
Metal Detectable No
Color de la banda de sujeción Gris
Dieléctrico/a/s Sí
Material ABS, poliuretano
Modelo Detrás de la cabeza
Foldable No
EN 352.2002 EN 352-2