Learn More
uvex Tapones para los oídos multireutilizables Xact-Fit 2124 con caja de almacenamiento
Tienda Uvex ProductosDescripción
- El exclusivo diseño ovalado se ajusta perfectamente a la anatomía del canal auditivo
- El pasador angulado reduce significativamente la presión en el oído
- Los pasadores preformados facilitan la inserción y extracción de tapones para los oídos
- Hendiduras para el pulgar que permiten una manipulación rápida y sencilla
- Superficie lisa que repele la suciedad y puede limpiarse con agua y jabón suave
- Los tapones para los oídos con cable pueden llevarse cómodamente alrededor del cuello en zonas con bajo ruido
- Se incluye caja transparente higiénica para un almacenamiento seguro cuando no se utilizan
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente, gris |
| ANSI S3.1974 | No |
| Color del cable | Naranja |
| Tamaño | Pequeño |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos variables |
| Modelo | Xact-Fit Multi 2124 |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 26 dB |
| Corded | Con cable |
| Plug Shape | Óvalo |
| Tipo de producto | Tapones para oídos |
| Mostrar más |