Learn More
Beskrivelse
- La espuma de poliuretano es suave y garantiza la comodidad incluso si se usa durante largos periodos de tiempo
- La superficie cerrada evita que entren cuerpos extraños
- Para fuentes de ruido de hasta 110 db(A)
- Diseño ergonómi
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Turquesa |
| ANSI S3.1974 | No |
| Tamaño | Estándar |
| Modelo | 2112 One-Fit |
| Tipo de empaquetado | Bolsa |
| Pares por paquete | 200 |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 37 dB |
| Corded | Sin cordón |
| Plug Shape | Óvalo |
| Tipo de producto | Tapones para oídos |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?