Descripción
- Su forma innovadora reduce los ruidos que se acumulan en el oído interno cuando se usa protección auditiva
- Las cavidades incorporadas crean una superficie más grande en la dirección del tímpano
- Los tapones para los oídos son acústicamente suaves y absorben los ruidos molestos
- El menor rendimiento de aislamiento (24 dB) elimina el riesgo de sobreprotección en zonas con contaminación acústica moderada
- Su tamaño compacto es ideal para el transporte y para cantidades más pequeñas
- Excelente percepción del lenguaje
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde lima |
| ANSI S3.1974 | No |
| Tamaño | Estándar |
| Modelo | Hi-Com 2112 |
| Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
| Pares por paquete | 100 |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 24 dB |
| Corded | Sin cordón |
| Plug Shape | Óvalo |
| Tipo de producto | Tapones para oídos |
| Mostrar más |