Learn More
uvex Tapones para los oídos Com4 2112
Código de producto. 17270342 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
Bolsa de polietileno
Embolsado en pares
Minicaja
Tamaño de la unidad:
100 pares
15 pares
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
17270342 Minicaja 15 pares
15172443 Embolsado en pares cada uno
17260342 Bolsa de polietileno 100 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17270342 Proveedor uvex N.º de proveedor 2112131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.55€
    6.03€ / 15 pares
    Ahorro 0.52€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El diseño compacto y preformado ofrece un ajuste ideal para aquellos usuarios con canales auditivos más pequeños. La espuma suave ofrece un alto nivel de comodidad, incluso después de largos periodos de uso.
  • Diseño compacto, ergonómico y preformado que se ajusta cómodamente a personas con canales auditivos más pequeños
  • La espuma suave ofrece un alto nivel de comodidad, incluso después de periodos muy largos de uso
  • El revestimiento cerrado evita que cuerpos extraños penetren en la superficie
  • Ideal para el transporte y para cantidades más pequeñas
  • Adecuado para su uso con niveles de ruido bajos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Naranja
ANSI S3.1974 No
Tamaño Pequeño
Modelo Com4-Fit 2112
Tipo de empaquetado Minicaja
Pares por paquete 15
Reducción del ruido nominal (RRN) 33 dB
Corded Sin cordón
Plug Shape Óvalo
Tipo de producto Tapones para oídos
Desechables Un solo uso
Metal Detectable No
Dieléctrico/a/s No
EN 352.2002 EN 352-2