Descripción
- Los tapones para los oídos con cable pueden llevarse cómodamente alrededor del cuello en zonas con bajo ruido
- Superficie lisa que repele la suciedad y puede limpiarse fácilmente con agua y jabón
- Cumple la norma EN 352-2 con el requisito adicional W
- Se incluye caja transparente para un almacenamiento higiénico cuando no se utilizan
Requisitos adicionales EN 352
- W: señal de advertencia de protección auditiva, general
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| ANSI S3.1974 | No |
| Tamaño | Grande |
| Modelo | Whisper Supreme |
| Tipo de empaquetado | Caja higiénica |
| Pares por paquete | 50 |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | n/d |
| Corded | Con cable |
| Plug Shape | Óvalo |
| Tipo de producto | Tapones para oídos |
| Mostrar más |