Descripción
- Los tapones para los oídos con cable pueden llevarse cómodamente alrededor del cuello en zonas con bajo ruido
- Superficie lisa que repele la suciedad y puede limpiarse fácilmente con agua y jabón
- Cumple la norma EN 352-2 con los requisitos adicionales S y W
- Se incluye caja transparente para un almacenamiento higiénico cuando no se utilizan
Requisitos adicionales EN 352
- S - Audición de señales en la construcción de superestructuras de vías férreas
- W - Oído de señal de advertencia, general
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| ANSI S3.1974 | No |
| Tamaño | Estándar |
| Para utilizar con (aplicación) | Construcción, instalación eléctrica y manejo de maquinaria |
| Modelo | Whisper |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 23 dB |
| Corded | Con cable |
| Plug Shape | Óvalo |
| Tipo de producto | Tapones para oídos |
| Desechables | Reutilizables |
| Mostrar más |