Learn More
uvex Tapones para los oídos reutilizables Whisper+ 2111
Código de producto. 17210332 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
27 dB
Código de producto.
17210332 27 dB
1 options
Código de producto. 17210332 Proveedor uvex N.º de proveedor 2111238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.05€
    92.09€ / 50 pares
    Ahorro 6.96€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
La superficie lisa que repele la suciedad de los tapones Whisper puede limpiarse fácilmente con agua y jabón para evitar posibles lesiones en los oídos causadas por partículas de suciedad. Los tapones para los oídos se suministran en una caja transparente
  • Los tapones para los oídos con cable pueden llevarse cómodamente alrededor del cuello en zonas con bajo ruido
  • Superficie lisa que repele la suciedad y puede limpiarse fácilmente con agua y jabón
  • Cumple la norma EN 352-2 con los requisitos adicionales S, V, W y E
  • Se incluye caja transparente para un almacenamiento higiénico cuando no se utilizan
Requisitos adicionales EN 352
  • S: señal de protección auditiva en construcción de superestructura de vías férreas
  • V: señal de protección auditiva en tráfico por carretera
  • W: señal de advertencia de protección auditiva, general
  • E: señal de protección auditiva para conductores de máquinas de locomotoras en operaciones ferroviarias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde lima
ANSI S3.1974 No
Tamaño Estándar
Para utilizar con (aplicación) Construcción, HVAC y fontanería
Modelo Whisper+
Reducción del ruido nominal (RRN) 27 dB
Corded Con cable
Plug Shape Óvalo
Tipo de producto Tapones para oídos
Desechables Reutilizables
Metal Detectable No
Dieléctrico/a/s No
EN 352.2002 EN 352-2
EN 352 Additional Requirements S, V, W, E
Incluye Caja de tamaño bolsillo