Learn More
uvex Tapones para los oídos reutilizables Whisper+ Detec 2111
Código de producto. 17230332 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
Caja para tapones
Minicaja
Tamaño de la unidad:
50 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
17230332 Minicaja 50 pares
17220332 Caja para tapones 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17230332 Proveedor uvex N.º de proveedor 2111260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    100.94€ / 50 pares
    Ahorro 9.06€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
La superficie lisa que repele la suciedad de los tapones Whisper puede limpiarse fácilmente con agua y jabón para evitar posibles lesiones en los oídos causadas por partículas de suciedad. Fácilmente detectables, tanto visualmente como por máquinas, gracias a su sorprendente color azul y a la bola metálica integrada.
  • Los tapones para los oídos con cable pueden llevarse cómodamente alrededor del cuello en zonas con bajo ruido
  • Superficie lisa que repele la suciedad y puede limpiarse fácilmente con agua y jabón
  • Las piezas metálicas integradas y el color azul brillante se utilizan para la identificación durante la producción
  • Cumple la norma EN 352-2 con los requisitos adicionales S, V, W y E1
  • Se incluye caja transparente para un almacenamiento higiénico cuando no se utilizan
Requisitos adicionales EN 352
  • S - Audición de  señales en la construcción de superestructuras de vías férreas
  • V-  Audición de señales en el tráfico rodado
  • W-  Audición de señales de advertencia, general
  • E1: señal de protección auditiva para conductores de máquinas locomotoras en operaciones ferroviarias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
ANSI S3.1974 No
Tamaño Estándar
Modelo Whisper+ Detec
Tipo de empaquetado Minicaja
Pares por paquete 50
Reducción del ruido nominal (RRN) 27 dB
Corded Con cable
Plug Shape Óvalo
Tipo de producto Tapones para oídos
Desechables Reutilizables
Metal Detectable Sí
Dieléctrico/a/s No
EN 352.2002 EN 352-2
EN 352 Additional Requirements S, V, W, E1
Incluye Caja de tamaño bolsillo