Learn More
uvex Tapones para los oídos reutilizables Whisper Detec 2111
Código de producto. 17250332 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
Caja para tapones
Minicaja
Tamaño de la unidad:
50 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
17250332 Caja para tapones 50 pares
17240332 Minicaja 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17250332 Proveedor uvex N.º de proveedor 2111262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    107.41€ / 50 pares
    Ahorro 9.59€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
La superficie lisa que repele la suciedad de los tapones Whisper puede limpiarse fácilmente con agua y jabón para evitar posibles lesiones en los oídos causadas por partículas de suciedad. Fácilmente detectables, tanto visualmente como por máquinas, gracias a su sorprendente color azul y a la bola metálica integrada.
  • Los tapones para los oídos con cable pueden llevarse cómodamente alrededor del cuello en zonas con bajo ruido
  • Superficie lisa que repele la suciedad y puede limpiarse fácilmente con agua y jabón
  • Las piezas metálicas integradas y el color azul brillante se utilizan para la identificación durante la producción
  • Se incluye caja transparente para un almacenamiento higiénico cuando no se utilizan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
ANSI S3.1974 No
Color del cable Azul
Tamaño Pequeño
Modelo Whisper Detec
Tipo de empaquetado Caja para tapones
Pares por paquete 50
Reducción del ruido nominal (RRN) 23 dB
Corded Con cable
Plug Shape Óvalo
Tipo de producto Tapones para oídos
Desechables Reutilizables
Metal Detectable Sí
Dieléctrico/a/s No
EN 352.2002 EN 352-2
Incluye Caja de tamaño bolsillo