Descripción
- Los tapones para los oídos con cable pueden llevarse cómodamente alrededor del cuello en zonas con bajo ruido
- Superficie lisa que repele la suciedad y puede limpiarse fácilmente con agua y jabón
- Las piezas metálicas integradas y el color azul brillante se utilizan para la identificación durante la producción
- Se incluye caja transparente para un almacenamiento higiénico cuando no se utilizan
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| ANSI S3.1974 | No |
| Color del cable | Azul |
| Tamaño | Pequeño |
| Modelo | Whisper Detec |
| Tipo de empaquetado | Minicaja |
| Pares por paquete | 50 |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 23 dB |
| Corded | Con cable |
| Plug Shape | Óvalo |
| Mostrar más |