Learn More
uvex Dispensador de tapones para los oídos y soporte magnético One2Click 2111
Código de producto. 17270332 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Corded:
N.º
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Corded Tamaño de la unidad
17270332 N.º cada uno
1 options
Código de producto. 17270332 Proveedor uvex N.º de proveedor 2111988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.30€
    57.92€ / paquete de 1
    Ahorro 4.38€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Un dispensador de tapones para los oídos robusto y fácil de usar con un soporte magnético que elimina la necesidad de perforar o atornillar.
  • Fácil instalación en cualquier superficie magnética gracias a la placa magnética que acompaña
  • El mecanismo de liberación controlada garantiza que la dispensación del número correcto de tapones
  • El diseño transparente permite determinar fácilmente cuándo es necesario rellenar
  • La bandeja antigoteo evita que los tapones para los oídos caigan al suelo
  • Capacidad suficiente para suministrar protección auditiva a grandes zonas de producción
  • Admite hasta 600 pares de tapones desechables Uvex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensiones interiores (F x An x Al) 180 x 170 x 480 mm
Tamaño Estándar
Para utilizar con (equipo) Tapones para los oídos desechables y sin cables Uvex™
Admite 600 pares
Modelo One2Click, Dispensador one2click
Peso (métrico) 1,4 kg
Reducción del ruido nominal (RRN) n/d
Corded N.º
Plug Shape Óvalo
Tipo de producto Dispensador con soporte magnético
Desechables Reutilizables
Metal Detectable Sí
Dieléctrico/a/s No
Material SBC
Montaje Magnético
Foldable No
Tipo de puerto Liberación controlada