Learn More
21-Hidroxipregnenolona, TRC
Código de producto. 30395608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395608 25 mg
30400770 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95247025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1164-98-3
Fórmula molecular C21H32O3
Peso molecular (g/mol) 332.48
Sinónimo 3beta,21-Dihydroxy-5-pregnen-20-one, 5-Pregnen-3beta,21-diol-20-one, NSC 60793, Pregn-5-ene-3beta,21-diol-20-one
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1-[(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-hidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopentta[a]fenantotra-17-il]etanola
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Hydroxypregnenolone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h3,14-18,22-23H,4-12H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.2351