Learn More
21-Hidroxipregna-1,4,16-trieno-3,11,20-triona (> 85%), TRC
Código de producto. 30393725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393725 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30393725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH952210100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Hydroxypregna-1,4,16-triene-3,11,20-trione
CAS 102447-86-9
Fórmula molecular C21H24O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 16-Dehydro 17-Dehydroxy Prednisone
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h6-9,14-15,19,22H,3-5,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,19+,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC=C2C(=O)CO)CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S)-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-7,8,9,12,14,15-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,11-diona
Peso molecular (g/mol) 340.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.1675