Learn More
21-Di[metilenbis(oxi)] 5a-Dihidrocortisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 21-Di[methylenebis(oxy)] 5alpha-Dihydrocortisol |
| CAS | 1056-08-2 |
| Fórmula molecular | C23H34O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (5α,11β)-11-hydroxy-17,20:20,21-bis[methylenebis(oxy)]-pregnan-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H34O6/c1-20-7-5-15(24)9-14(20)3-4-16-17-6-8-22(21(17,2)10-18(25)19(16)20)23(29-13-27-22)11-26-12-28-23/h14,16-19,25H,3-13H2,1-2H3/t14-,16-,17-,18-,19+,20-,21-,22+,23?/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@@]3(C4(OCO3)COCO4)CC[C@]1([C@]5([C@]([C@@H](O)C2)([C@]6(C)[C@@](CC5)(CC(=O)CC6)[H])[H])[H])[H] |
| Nombre IUPAC | (5S,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-11-hidroxi-10,13-dimetiltetradecahidrodispiro[ciclopenta[a]fenantreno-17,4'-[1,3]dioxolano-5',4''-[1,3]dioxolano]-3(2H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 406.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.24 |