Learn More
21-desmetil (17beta)-21-hidroxi-4-cloro-17-metil-18-norpregna-4,13-dien-3-ona, TRC
Código de producto. 30361185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361185 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30361185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29354510MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Desmethyl (17beta)-21-Hydroxy-4-chloro-17-methyl-18-norpregna-4,13-dien-3-one
CAS 2503144-94-1
Fórmula molecular C20H27ClO2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27ClO2/c1-19(11-22)9-7-13-12-3-4-16-18(21)17(23)8-10-20(16,2)15(12)6-5-14(13)19/h12,15,22H,3-11H2,1-2H3/t12-,15-,19?,20?/m0/s1
SMILES [H][C@@]12CCC3=C(Cl)C(CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CCC4=C2CC[C@]4(C)CO)=O
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,17S)-4-cloro-17-(hidroximetil)-10,17-dimetil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17-dodecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 334.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.17