Learn More
21-desmetil (17beta)-21-acetiloxi-4-cloro-17-metil-18-norpregna-4,13-dien-3-ona, TRC
Código de producto. 30354171
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354171 25 mg 25 miligramos
30355019 5 mg 5 miligramos
30357779 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354171 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29355025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Desmethyl (17beta)-21-Acetyloxy-4-chloro-17-methyl-18-norpregna-4,13-dien-3-one
Nombres de analitos o componentes 21-Desmethyl (17beta)-21-Acetyloxy-4-chloro-17-methyl-18-norpregna-4,13-dien-3-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22H29ClO3
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29ClO3/c1-13(24)26-12-21(2)10-8-15-14-4-5-18-20(23)19(25)9-11-22(18,3)17(14)7-6-16(15)21/h14,17H,4-12H2,1-3H3/t14-,17-,21?,22?/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES [H][C@@]12CCC3=C(Cl)C(CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CCC4=C2CC[C@]4(C)COC(C)=O)=O
Nombre IUPAC ((8R,9S,10R,17S)-4-cloro-10,17-dimetil-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)metil acetato
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 376.92
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.17