Learn More
21-desmetil (17b)-21-hidroxi-17-metil-18-norpregna-4,13-dien-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 21-Desmethyl (17beta)-21-Hydroxy-17-methyl-18-norpregna-4,13-dien-3-one |
| CAS | 1978330-68-5 |
| Fórmula molecular | C20H28O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O2/c1-19(12-21)9-8-16-15-4-3-13-11-14(22)7-10-20(13,2)18(15)6-5-17(16)19/h11,15,18,21H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,18-,19?,20?/m0/s1 |
| SMILES | [H][C@@]12CCC3=CC(CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CCC4=C2CC[C@]4(C)CO)=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,17S)-17-(hidroximetil)-10,17-dimetil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17-dodecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 300.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.21 |