Learn More
21-Desclorometil-21-O-Etoxicarbonilo Loteprednol Etabonato, TRC
Código de producto. 30371569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371569 25 mg
30375050 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30371569 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89512025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133991-62-5
Fórmula molecular C26H34O9
Peso molecular (g/mol) 490.54
Sinónimo (11beta,17alpha)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic Acid Anhydride with Ethyl Hydrogen Carbonate, Prednisolone Dicarbonate
SMILES CCOC(=O)OC(=O)[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)OC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Deschloromethyl-21-O-Ethoxycarbonyl Loteprednol Etabonate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34O9/c1-5-32-22(30)34-21(29)26(35-23(31)33-6-2)12-10-18-17-8-7-15-13-16(27)9-11-24(15,3)20(17)19(28)14-25(18,26)4/h9,11,13,17-20,28H,5-8,10,12,14H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20+,24-,25-,26-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.2203