Learn More
21-desacetildeflazacort, Mikromol™
Descripción
21-desacetildeflazacort
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 21-Desacetyl Deflazacort |
| CAS | 13649-57-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 21-Desacetyl Deflazacort |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H29 N O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 21-Desacetyldeflazacort, Deacetyldeflazacort, Deflazacortalcohol, L 6485, 11beta,21-Dihydroxy-2'-methyl-5'betaH-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, (11beta,16beta)-11,21-dihydroxy-2'-methyl-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 5'betaH-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11beta,21-dihydroxy-2'-methyl- (8CI), (11beta,16beta)-11,21-Dihydroxy-2'-methyl-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, Deflazacort Related Compound C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H29NO5/c1-12-24-23(18(28)11-25)19(29-12)9-16-15-5-4-13-8-14(26)6-7-21(13,2)20(15)17(27)10-22(16,23)3/h6-8,15-17,19-20,25,27H,4-5,9-11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1 |
| SMILES | CC1=N[C@@]2([C@@H](C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C)O1)C(=O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 399.48 |
| Mostrar más |