Learn More
21-Desacetil Deflazacort, TRC
Código de producto. 30011486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011486 25 mg 25 miligramos
17923985 50 mg 50 miligramos
17960845 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28869525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13649-57-5
Fórmula molecular C23 H29 N O5
Peso molecular (g/mol) 399.48
Sinónimo 11β,21-Dihydroxy-2'-methyl-5'βH-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 5'H-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-2'-methyl-, (11β,16β)-, 5'βH-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11β,21-dihydroxy-2'-methyl- (8CI), (11β,16β)-11,21-Dihydroxy-2'-methyl-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 21-Desacetyldeflazacort, Deacetyldeflazacort, Deflazacortalcohol, L 6485
Nombre IUPAC (1S,2S,4R,8S,9S,11S,12S,13R)-11-hidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-6,9,13-trimetil-5-oxa-7-azapentatacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-6,14,17-trien-16-one
SMILES CC1=N[C@@]2([C@@H](C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C)O1)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Desacetyl Deflazacort
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29NO5/c1-12-24-23(18(28)11-25)19(29-12)9-16-15-5-4-13-8-14(26)6-7-21(13,2)20(15)17(27)10-22(16,23)3/h6-8,15-17,19-20,25,27H,4-5,9-11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.2046
Porcentaje de pureza >95%