Learn More
21-Desacetil Amcinonida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 21-Desacetyl Amcinonide |
| CAS | 55646-99-6 |
| Fórmula molecular | C26 H33 F O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (11β,16α)-16,17-[Cyclopentylidenebis(oxy)]-9-fluoro-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H33FO6/c1-22-10-7-16(29)11-15(22)5-6-17-18-12-21-26(20(31)14-28,33-24(32-21)8-3-4-9-24)23(18,2)13-19(30)25(17,22)27/h7,10-11,17-19,21,28,30H,3-6,8-9,12-14H2,1-2H3/t17-,18-,19-,21+,22-,23-,25-,26+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1C[C@H]5OC6(CCCC6)O[C@@]25C(=O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 460.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 460.2261 |