Learn More
21-Cortisol Desoxi, TRC
Código de producto. 17983115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17983115 5 mg 5 miligramos
17902135 25 mg 25 miligramos
17973425 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17983115 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2326055MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 641-77-0
Fórmula molecular C21 H30 O4
Peso molecular (g/mol) 346.46
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-, (11β)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 11β,17-dihydroxy- (8CI), Progesterone, 11β,17-dihydroxy- (6CI), 11β,17α-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11β,17α-Dihydroxyprogesterone, 21-Dehydrohydrocortisone, 21-Deoxycortisol, 21-Deoxyhydrocortisone, 21-Desoxycortisol, Pregn-4-ene-11β,17α-diol-3,20-dione
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-acetil-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopentta[a]fenantra-3-one
SMILES CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Spécification
Nombre del producto químico o material 21-Deoxycortisol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.2144
Porcentaje de pureza >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.