Learn More
21-Dehidrocorticosterona (mezcla del aldehído y la forma hidratada), TRC
Código de producto. 30009537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009537 250 mg 250 miligramos
30005969 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009537 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD229160250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20287-97-2
Fórmula molecular C21 H28 O4
Peso molecular (g/mol) 344.44
Sinónimo Pregn-4-en-21-al, 11-hydroxy-3,20-dioxo-, (11β)-, Pregn-4-en-21-al, 11β-hydroxy-3,20-dioxo- (7CI,8CI), 11β-Hydroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-21-al, 21-Dehydrocorticosterone
Nombre IUPAC 2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoacetaldehído
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Dehydrocorticosterone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,11,14-17,19,24H,3-8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1988