Learn More
21-Dehidroprednisolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 21-Dehydro Prednisolone |
| CAS | 22420-16-2 |
| Fórmula molecular | C21 H26 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pregna-1,4-dien-21-al, 11,17-dihydroxy-3,20-dioxo-, (11β)- (9CI), Pregna-1,4-dien-21-al, 11β,17-dihydroxy-3,20-dioxo- (6CI,7CI,8CI), 11β,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al, 21-Dehydroprednisolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,11,14-16,18,24,26H,3-4,6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)C=O |
| Nombre IUPAC | 2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoacetaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 358.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.178 |