Learn More
21-Dehidro Isoflupredona, TRC
Código de producto. 30362258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362258 10 mg 10 miligramos
30360977 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22920010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 805-14-1
Fórmula molecular C21H25FO5
Peso molecular (g/mol) 394.43388
Sinónimo 9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al
Nombre IUPAC 2-((8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantra-17-il)-2-oxoacetaldehído y (8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-(2,2-dihidroxiacetil)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantrina-3-una
SMILES C[C@@]12[C@](C(C([H])=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C2)=O→C[C@@]56[C@](C(C(O)O)=O)(O)CC[C@@]5([H])[C@]7([H])CCC8=CC(C=C[C@]8(C)[C@@]7(F)[C@@H](O)C6)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Dehydro Isoflupredone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27FO6.C21H25FO5/c1-18-7-5-12(23)9-11(18)3-4-14-13-6-8-20(28,16(25)17(26)27)19(13,2)10-15(24)21(14,18)22;1-18-7-5-13(24)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(27,17(26)11-23)19(14,2)10-16(25)21(15,18)22/h5,7,9,13-15,17,24,26-28H,3-4,6,8,10H2,1-2H3;5,7,9,11,14-16,25,27H,3-4,6,8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,18-,19-,20-,21-;14-,15-,16-,18-,19-,20-,21-/m00/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.18