Learn More
21-Dehidro Flunisolida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 21-Dehydro Flunisolide |
| CAS | 1188271-69-3 |
| Fórmula molecular | C24 H29 F O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (6α,11β,16α)-6-Fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29FO6/c1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26/h5-7,11,13-14,16-17,19-20,28H,8-10H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@@H]([C@H]3[C@H]([C@@H]1C[C@@H]4[C@]2(OC(O4)(C)C)C(=O)C=O)C[C@@H](C5=CC(=O)C=C[C@]35C)F)O |
| Nombre IUPAC | 2-((2S,6aR,6bS,7S,8aS,8bS,11aR,12aS,12bS)-2-fluoro-7-hidroxi-6a,8a,10,10-tetrametil-4-oxo-1,2,4,6a,6b,7,8,8a,11a,12,12a,12b-dodecahidro-8bH-nafto[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxol-8b-il)-2-oxoacetaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 432.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.19 |