Learn More
21-Dehydro Flunisolide, TRC
Código de producto. 30179887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179887 10 mg 10 miligramos
30179879 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179887 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22943010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1188271-69-3
Fórmula molecular C24 H29 F O6
Peso molecular (g/mol) 432.48
Sinónimo (6α,11β,16α)-6-Fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al;
Nombre IUPAC 2-((2S,6aR,6bS,7S,8aS,8bS,11aR,12aS,12bS)-2-fluoro-7-hidroxi-6a,8a,10,10-tetrametil-4-oxo-1,2,4,6a,6b,7,8,8,8a,11a,12,12a,12a,12b-dodecahidro-8bH-nafto[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxol-8b-yl)-2-oxoacetaldehído
SMILES C[C@]12C[C@@H]([C@H]3[C@H]([C@@H]1C[C@@H]4[C@]2(OC(O4)(C)C)C(=O)C=O)C[C@@H](C5=CC(=O)C=C[C@]35C)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Dehydro Flunisolide
Nombres de analitos o componentes 21-Dehydro Flunisolide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29FO6/c1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26/h5-7,11,13-14,16-17,19-20,28H,8-10H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.19