Learn More
21-Dehidro Flumetasona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 21-Dehydro Flumethasone |
| CAS | 65751-65-7 |
| Fórmula molecular | C22 H26 F2 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (6α,11β,16α)-6,9-Difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26F2O5/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,24)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-25/h4-5,7,10-11,13-14,16-17,27,29H,6,8-9H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)C=O |
| Nombre IUPAC | 2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoacetaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 408.436 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.175 |