Learn More
21-Dehydro Budesonide, TRC
Código de producto. 17901485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17901485 50 mg 50 miligramos
17912635 25 mg 25 miligramos
17994355 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17901485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22930550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85234-63-5
Fórmula molecular C25 H32 O6
Peso molecular (g/mol) 428.52
Sinónimo (11β,16α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11-hydroxy-3,20-dioxo-pregna-1,4-dien-21-al, 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11β-hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al (21-Dehydrobudesonide), Budesonide Imp. D (EP)
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Dehydro Budesonide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,13,16-18,20-22,28H,4-7,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.2199
Porcentaje de pureza >95%