Learn More
21-Dehidro betametasona (mezcla del aldehído y la forma hidratada), TRC
Código de producto. 30366429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366429 50 mg 50 miligramos
30365916 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22928550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61558-12-1
Fórmula molecular C22 H27 F O5
Peso molecular (g/mol) 390.45
Sinónimo Pregna-1,4-dien-21-al, 9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxo-, (11β,16β)-, (11β,16β)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al, 9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al, Betamethasone-21-aldehyde, 21-Dehydro Betamethasone, 21-Dehydrobetamethasone
Nombre IUPAC 2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoacetaldehído
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Dehydro Betamethasone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,11-12,15-17,26,28H,4-5,8,10H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.1843