Learn More
21-Dehidro-6alfa-Metilprednisolona, Parcialmente Hidratada, TRC
Código de producto. 30135161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135161 1 g 1 g
30004563 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135161 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2297151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58636-50-3
Fórmula molecular C22 H28 O5
Peso molecular (g/mol) 372.45
Sinónimo (6α,11β)-11,17-Dihydroxy-6-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al, 11β,17-Dihydroxy-6α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al, Methylprednisolone Acetate EP Impurity C, 6α-Methylprednisolone 21-Aldehyde, Methylprednisolone Impurity B
Nombre IUPAC 2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-6,10,13-trimetilo-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopentta[a]fenantra-17-il]-2-oxoacetaldehído
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)C=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17,21-Dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,11-12,14-15,17,19,25,27H,5,7-8,10H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.1937