Learn More
21-Deacetoxy Deflazacort, TRC
Código de producto. 30359717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359717 10 mg 10 miligramos
30359679 5 mg 5 miligramos
30352458 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19800010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13649-88-2
Fórmula molecular C23 H29 N O4
Peso molecular (g/mol) 383.48
Sinónimo (11β,16β)-11-Hydroxy-2'-methyl-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 5'βH-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11β-hydroxy-2'-methyl- (8CI)
Nombre IUPAC (1S,2S,4R,8S,9S,11S,12S,13R)-8-acetil-11-hidroxi-6,9,13-trimetil-5-oxa-7-azapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-6,14,17-trien-16-one
SMILES CC(=O)[C@@]12N=C(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Deacetoxydeflazacort
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29NO4/c1-12(25)23-19(28-13(2)24-23)10-17-16-6-5-14-9-15(26)7-8-21(14,3)20(16)18(27)11-22(17,23)4/h7-9,16-20,27H,5-6,10-11H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.2097