Learn More
21-cloro-9-fluoro-11beta,17-dihidroxi-16beta-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona (clobetasol), Mikromol™
Código de producto. 18080670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18080670 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18080670 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0200.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
21-cloro-9-fluoro-11beta,17-dihidroxi-16beta-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona (clobetasol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clobetasol
CAS 25122-41-2
Nombres de analitos o componentes Clobetasol
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C22 H28 Cl F O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Clobetasol, 21-Chloro-9-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Clobetasol Propionate Imp. G (EP), Betamethasone Imp. B (EP), Ph Eur Clobetasol Propionate Impurity G, CCI 4650, Clobetasol, CCI18747, CCI6990, CCI1822, USP Clobetasol propionate Related Compound A, Betamethasone Impurity B, Clobetasol Propionate Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28ClFO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,24)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-23/h6-7,9,12,15-17,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-cloroacetil)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 410.91
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 410,166 g/mol