Learn More
21-Cloro-9-fluoro-11beta, 17-dihidroxi-16beta-metilpregna-4-ene-3,20-diona, 17-Propionato, TRC
Código de producto. 30134252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134252 250 mg 250 miligramos
30004602 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC366305250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25120-99-4
Fórmula molecular C25 H34 Cl F O5
Peso molecular (g/mol) 468.99
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)-, (11β,16β)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11β,17-dihydroxy-16β-methyl-, 17-propionate (8CI), 21-Chloro-9-fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Propanoate (1,2-Dihydroclobetasol 17-Propionate), Clobetasol propionate EP Imp. D
Nombre IUPAC [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-cloroacetilo)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantran-17-il] propanoato
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dihydroclobetasol 17-Propionate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h11,14,17-19,29H,5-10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.2079