Learn More
21-Cloro-9-fluoro-11b,17-dihidroxi-16a-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona 17-Propionato, TRC
Código de producto. 30134251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134251 500 mg 500 miligramos
30003567 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC366320500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25122-52-5
Fórmula molecular C25 H32 Cl F O5
Peso molecular (g/mol) 466.97
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-, 17-propionate (8CI), 21-Chloro-9-fluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Propanoate
Nombre IUPAC [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-17-(2-cloroacetil)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] propanoato
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Chloro-9-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-Propionate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.1922