Learn More
21-cloro-9,11β -epoxi-16α -metil-3,20-dioxo-9β -pregna-1,4-dien-17-il furan-2-carboxilato, Mikromol™
Descripción
21-cloro-9,11β -epoxi-16α -metil-3,20-dioxo-9β -pregna-1,4-dien-17-il furan-2-carboxilato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 21-Chloro-17a-[(2-furanylcarbonxyl)oxy]-9beta,11beta-oxido-16a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 83881-09-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 21-Chloro-17a-[(2-furanylcarbonxyl)oxy]-9beta,11beta-oxido-16a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27 H29 Cl O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (9beta,11beta,16alpha)-21-Chloro-9,11-epoxy-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Mometasone Furoate Imp. D (EP), mometasone impurity d |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H29ClO6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(29)8-9-24(16,2)27(18)22(33-27)13-25(19,3)26(15,21(30)14-28)34-23(31)20-5-4-10-32-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,22H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,22+,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c6occc6)C(=O)CCl |
| Peso molecular (g/mol) | 484.97 |
| Mostrar más |