Learn More
21-Cloro-17Alfa-[(2-furanilcarbonxil)oxi]-9Beta,11Beta-óxido-16Alfa-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona Impureza furoato de mometasona D, TRC
Código de producto. 30040684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040684 2.5 mg 2.50 miligramo
30041204 100 mg 100 miligramos
30041123 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3665252.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83881-09-8
Fórmula molecular C27 H29 Cl O6
Peso molecular (g/mol) 484.97
Sinónimo (9β,11β,16α)-21-Chloro-9,11-epoxy-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Mometasone Furoate Imp. D (EP)
Nombre IUPAC [(1S,2S,10S,11S,13R,14R,15S,17S)-14-(2-cloroacetil)-2,13,15-trimetil-5-oxo-18-oxapentatacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-14-yl] furan-2-carboxilato
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c6occc6)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Chloro-17a-[(2-furanylcarbonxyl)oxy]-9beta,11beta-oxido-16a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29ClO6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(29)8-9-24(16,2)27(18)22(33-27)13-25(19,3)26(15,21(30)14-28)34-23(31)20-5-4-10-32-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,22H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,22+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.1653
Porcentaje de pureza >95%