Learn More
Tuttnauer Software compatible con la norma 21 CFR Parte 11
Código de producto. 17829558 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Autoclave
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17829558 Autoclave cada uno
1 options
Código de producto. 17829558 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor ADD2220442
Registro de ciclos realizados y de acciones realizadas por el operador mediante software y sistema para operar el autoclave. Se requiere R.PC.R para la parte 11 del título 21 del CFR para guardar un registro histórico de los ciclos y realizar un seguimiento de los cambios realizados por los operadores en los parámetros del autoclave.
  • Registro de ciclos realizados.
  • Registro de acciones realizadas por el operador utilizando el software y sistema para operar el autoclave (según niveles de acceso de usuario).
  • Esta información se puede utilizar para auditar el funcionamiento del autoclave.
  • Se requiere R.PC.R para la parte 11 del título 21 del CFR para guardar un registro histórico de los ciclos y realizar un seguimiento de los cambios realizados por los operadores en los parámetros del autoclave.
  • 21 CFR parte 11: determinado por la política del fabricante.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21 CFR parte 11
Para utilizar con (equipo) Autoclave
Tipo de producto Software